Documentos Principais
ENAH0425347B
Enamine
2-(2,3-dihydro-1H-isoindol-1-yl)ethan-1-ol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
163.22
Número MDL:
Iupac Name
2-(isoindolin-1-yl)ethan-1-ol
Inchi Code
1S/C10H13NO/c12-6-5-10-9-4-2-1-3-8(9)7-11-10/h1-4,10-12H,5-7H2
chave InChI
QRODAZJXMKMZER-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1635900
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1635900
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)