Documentos Principais
ENAH0424BA7A
Enamine
methyl 2-(1-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)acetate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
169.22
Número MDL:
Iupac Name
methyl (1-methyl-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl)acetate
Inchi Code
1S/C9H15NO2/c1-10-5-3-8(4-6-10)7-9(11)12-2/h3H,4-7H2,1-2H3
chave InChI
ZTAUPVCVAVVJNI-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1387081
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1387081
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)