Documentos Principais
ENAH0424B596
Enamine
3-bromopyridine-2-carbothioamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
217.09
Número MDL:
Iupac Name
3-bromopyridine-2-carbothioamide
Inchi Code
1S/C6H5BrN2S/c7-4-2-1-3-9-5(4)6(8)10/h1-3H,(H2,8,10)
chave InChI
RVSIBJIVOFWJRC-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-832843
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-832843
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)