Documentos Principais
ENAH0424B54D
Enamine
5-fluoro-2-(tributylstannyl)pyridine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
386.14
Número MDL:
Iupac Name
5-fluoro-2-(tributylstannyl)pyridine
Inchi Code
1S/C5H3FN.3C4H9.Sn/c6-5-2-1-3-7-4-5;3*1-3-4-2;/h1-2,4H;3*1,3-4H2,2H3;
chave InChI
DDODSCAEMGSLPO-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-794532
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-794532
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)