Documentos Principais
ENAH0424AF37
Enamine
3-(pyridin-3-yl)cyclobutan-1-amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
148.21
Número MDL:
Iupac Name
3-(pyridin-3-yl)cyclobutan-1-amine
Inchi Code
1S/C9H12N2/c10-9-4-8(5-9)7-2-1-3-11-6-7/h1-3,6,8-9H,4-5,10H2
chave InChI
IALRMXWFKHKPEX-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-255094
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-255094
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)