Documentos Principais
ENAH03BFB9CE
Enamine
2-fluoro-6-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)benzaldehyde
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
204.2
Número MDL:
Iupac Name
2-fluoro-6-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C11H9FN2O/c1-14-6-8(5-13-14)9-3-2-4-11(12)10(9)7-15/h2-7H,1H3
chave InChI
KVVOHMSPKNFOMO-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1585862
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1585862
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)