Documentos Principais
ENAH03BC983A
Enamine
5-cyclohexyl-2-methylpiperidine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
181.32
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
5-cyclohexyl-2-methylpiperidine
Inchi Code
1S/C12H23N/c1-10-7-8-12(9-13-10)11-5-3-2-4-6-11/h10-13H,2-9H2,1H3
chave InChI
HDUZBSCEYSBRJD-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1478080
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1478080
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)