Documentos Principais
ENAH03BC6405
Enamine
1-cyclohexyl-3-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
192.26
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
1-cyclohexyl-3-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C11H16N2O/c1-9-10(8-14)7-13(12-9)11-5-3-2-4-6-11/h7-8,11H,2-6H2,1H3
chave InChI
HNYXYMLYJOXRKP-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1461181
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1461181
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)