Documentos Principais
ENAH03BC1777
Enamine
3,3-difluoro-1-methylcyclopentan-1-amine hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
171.62
Número MDL:
Iupac Name
3,3-difluoro-1-methylcyclopentan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11F2N.ClH/c1-5(9)2-3-6(7,8)4-5;/h2-4,9H2,1H3;1H
chave InChI
ONZDIBCZOHUYPT-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1301341
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1301341
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)