Documentos Principais
ENAH03BB4E15
Enamine
(3-methylidenecyclobutyl)methanamine hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
133.62
Número MDL:
Iupac Name
(3-methylenecyclobutyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11N.ClH/c1-5-2-6(3-5)4-7;/h6H,1-4,7H2;1H
chave InChI
JEXDYDDDCFCGDZ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1270325
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1270325
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)