Documentos Principais
ENAH03BB4DC1
Enamine
5-(2-methoxyethyl)-1,3-thiazol-2-amine hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
194.68
Número MDL:
pf
109-110
Iupac Name
5-(2-methoxyethyl)thiazol-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H10N2OS.ClH/c1-9-3-2-5-4-8-6(7)10-5;/h4H,2-3H2,1H3,(H2,7,8);1H
chave InChI
QTTLWOATPVHRHY-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1271965
Melting Point
109-110
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1271965
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)