Documentos Principais
ENAH03BB3C01
Enamine
10-(propan-2-yl)-7-thia-9,11-diazatricyclo[6.4.0.0,2,6]dodeca-1(8),2(6),9-trien-12-one
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
234.32
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2-isopropyl-3,5,6,7-tetrahydro-4H-cyclopenta[4,5]thieno[2,3-d]pyrimidin-4-one
Inchi Code
1S/C12H14N2OS/c1-6(2)10-13-11(15)9-7-4-3-5-8(7)16-12(9)14-10/h14H,3-5H2,1-2H3,(H,13,15)
chave InChI
CLKMDNHOLGICBS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1267606
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1267606
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)