Documentos Principais
ENAH03BB375A
Enamine
3,5-dibromoimidazo[1,2-a]pyrazine
Selecione um tamanho
100 MG
€ 204,90
250 MG
€ 273,80
500 MG
€ 406,40
1 G
€ 507,80
2.5 G
€ 1.031,70
5 G
€ 1.904,00
SKU do fornecedor: EN300-749190-100MG
€ 204,90
Envio em 14 dias - da Aldrich Parner.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
€ 204,90
250 MG
€ 273,80
500 MG
€ 406,40
1 G
€ 507,80
2.5 G
€ 1.031,70
5 G
€ 1.904,00
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
276.92
Número MDL:
SKU do fornecedor: EN300-749190-100MG
€ 204,90
Envio em 14 dias - da Aldrich Parner.
pf
150-151
Iupac Name
3,5-dibromoimidazo[1,2-a]pyrazine
Inchi Code
1S/C6H3Br2N3/c7-4-1-9-3-6-10-2-5(8)11(4)6/h1-3H
chave InChI
UVTHYCYGHSMBEV-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-749190
Melting Point
150-151
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-749190