Documentos Principais
ENAH03BB3475
Enamine
4-chloro-3-methoxybenzene-1-sulfonamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
221.66
Número MDL:
pf
124-125
Iupac Name
4-chloro-3-methoxybenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C7H8ClNO3S/c1-12-7-4-5(13(9,10)11)2-3-6(7)8/h2-4H,1H3,(H2,9,10,11)
chave InChI
KHVHRFWNCQBULB-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-273278
Melting Point
124-125
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-273278
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)