Documentos Principais
ENAH03BB3120
Enamine
2-(prop-2-ynamido)acetic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
127.1
Número MDL:
Iupac Name
(propioloylamino)acetic acid
Inchi Code
1S/C5H5NO3/c1-2-4(7)6-3-5(8)9/h1H,3H2,(H,6,7)(H,8,9)
chave InChI
NIEHWHFNJMQUMR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54785
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54785
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)