Documentos Principais
ENAH03BB301A
Enamine
3-hydroxy-2,2-dimethylbutanoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
132.16
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
pf
30-34
Iupac Name
3-hydroxy-2,2-dimethylbutanoic acid
Inchi Code
1S/C6H12O3/c1-4(7)6(2,3)5(8)9/h4,7H,1-3H3,(H,8,9)
chave InChI
RVWQQCKPTVZHJM-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-146738
Melting Point
30-34
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-146738
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)