Documentos Principais
ENAH03BB3006
Enamine
1-(4-hydroxynaphthalen-1-yl)ethan-1-one
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
186.21
Número MDL:
pf
199-200
Iupac Name
1-(4-hydroxynaphthalen-1-yl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C12H10O2/c1-8(13)9-6-7-12(14)11-5-3-2-4-10(9)11/h2-7,14H,1H3
chave InChI
SAPGSAHOBOEJDV-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-140505
Melting Point
199-200
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-140505
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)