Documentos Principais
ENAH03A1D14D
Enamine
2-bromo-6,6-difluoro-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazole
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
254.1
Número MDL:
Iupac Name
2-bromo-6,6-difluoro-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[d]thiazole
Inchi Code
1S/C7H6BrF2NS/c8-6-11-4-1-2-7(9,10)3-5(4)12-6/h1-3H2
chave InChI
AHMQIPPFLJJTOG-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-841387
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-841387
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)