Documentos Principais
ENAH03A1C46F
Enamine
5-bromo-2,4-dimethylbenzene-1-sulfonamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
264.14
Número MDL:
Iupac Name
5-bromo-2,4-dimethylbenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H10BrNO2S/c1-5-3-6(2)8(4-7(5)9)13(10,11)12/h3-4H,1-2H3,(H2,10,11,12)
chave InChI
YUAXEVDKRHDKBD-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-818721
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-818721
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)