Documentos Principais
ENAH03A1C3F4
Enamine
3-(oxolan-3-yl)morpholine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
157.21
Número MDL:
Iupac Name
3-(tetrahydrofuran-3-yl)morpholine
Inchi Code
1S/C8H15NO2/c1-3-10-5-7(1)8-6-11-4-2-9-8/h7-9H,1-6H2
chave InChI
MRHSKTDCPXBFDX-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-816388
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-816388
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)