Documentos Principais
ENAH03A1BEB9
Enamine
1-ethynylcyclobutane-1-sulfonamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
159.21
Número MDL:
Iupac Name
1-ethynylcyclobutane-1-sulfonamide
Inchi Code
1S/C6H9NO2S/c1-2-6(4-3-5-6)10(7,8)9/h1H,3-5H2,(H2,7,8,9)
chave InChI
OITMRTXGPRAEAR-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-794488
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-794488
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)