Documentos Principais
ENAH03A1B6FE
Enamine
3-(hydroxymethyl)pyrrolidin-3-ol hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
153.61
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
3-(hydroxymethyl)pyrrolidin-3-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11NO2.ClH/c7-4-5(8)1-2-6-3-5;/h6-8H,1-4H2;1H
chave InChI
YKEQDRZCHITDDD-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-781107
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-781107
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)