Documentos Principais
ENAH03A1A25A
Enamine
4,8-diazaspiro[2.6]nonan-9-one
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
140.19
Número MDL:
Iupac Name
4,8-diazaspiro[2.6]nonan-9-one
Inchi Code
1S/C7H12N2O/c10-6-7(2-3-7)9-5-1-4-8-6/h9H,1-5H2,(H,8,10)
chave InChI
BOCOYDXESPMHEG-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-716218
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-716218
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)