Documentos Principais
ENAH03A172F1
Enamine
[4-(furan-2-yl)phenyl]methanamine hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
209.68
Número MDL:
Iupac Name
(4-(furan-2-yl)phenyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H11NO.ClH/c12-8-9-3-5-10(6-4-9)11-2-1-7-13-11;/h1-7H,8,12H2;1H
chave InChI
IWXNRLPUTWCIAV-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Salt Data
Cl
Purity
91
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1165048
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1165048
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)