Documentos Principais
ENAH03A0EA8C
Enamine
3-methyl-2-(2-methyl-1,3-thiazol-5-yl)butanoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
199.27
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
3-methyl-2-(2-methylthiazol-5-yl)butanoic acid
Inchi Code
1S/C9H13NO2S/c1-5(2)8(9(11)12)7-4-10-6(3)13-7/h4-5,8H,1-3H3,(H,11,12)
chave InChI
KVZJWHKQHUZHLD-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1139348
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1139348
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)