Documentos Principais
ENAH03A0E85A
Enamine
2-(2-chloro-5-methylphenyl)acetic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
184.62
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
pf
116-120
Iupac Name
(2-chloro-5-methylphenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H9ClO2/c1-6-2-3-8(10)7(4-6)5-9(11)12/h2-4H,5H2,1H3,(H,11,12)
chave InChI
JRLYJSVLGHEJDI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1139072
Melting Point
116-120
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1139072
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)