Documentos Principais
ENAH03A0E068
Enamine
2-(3-fluoro-5-methylphenyl)propanoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
182.19
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2-(3-fluoro-5-methylphenyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C10H11FO2/c1-6-3-8(5-9(11)4-6)7(2)10(12)13/h3-5,7H,1-2H3,(H,12,13)
chave InChI
HMDPLICDOQTIQD-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1137799
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1137799
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)