Documentos Principais
ENAH03A0C0FC
Enamine
4-fluoro-1,3-benzoxazol-2-amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
152.13
Número MDL:
Iupac Name
4-fluorobenzo[d]oxazol-2-amine
Inchi Code
1S/C7H5FN2O/c8-4-2-1-3-5-6(4)10-7(9)11-5/h1-3H,(H2,9,10)
chave InChI
ZIBMOOAPLHTWBT-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1131705
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1131705
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)