Documentos Principais
ENAH03A0A349
Enamine
3-(trifluoroacetyl)oxan-4-one
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
196.13
Número MDL:
Iupac Name
3-(trifluoroacetyl)tetrahydro-4H-pyran-4-one
Inchi Code
1S/C7H7F3O3/c8-7(9,10)6(12)4-3-13-2-1-5(4)11/h4H,1-3H2
chave InChI
GHXRMWZXTQUELM-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1126439
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1126439
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)