Documentos Principais
ENAH03A01EA0
Enamine
4-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)pentanoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
339.39
Número MDL:
Iupac Name
4-{[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}pentanoic acid
Inchi Code
1S/C20H21NO4/c1-13(10-11-19(22)23)21-20(24)25-12-18-16-8-4-2-6-14(16)15-7-3-5-9-17(15)18/h2-9,13,18H,10-12H2,1H3,(H,21,24)(H,22,23)
chave InChI
ASUWOMDZJCFFDR-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-650004
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-650004
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)