Documentos Principais
ENAH03A019BB
Enamine
5,6,7,8-tetrahydroisoquinoline-4-carbonitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
158.2
Número MDL:
Iupac Name
5,6,7,8-tetrahydro-4-isoquinolinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C10H10N2/c11-5-9-7-12-6-8-3-1-2-4-10(8)9/h6-7H,1-4H2
chave InChI
VJLKUUUZAYFPAY-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-325842
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-325842