Documentos Principais
ENAH03A01796
Enamine
1-cyanoethane-1-sulfonamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
134.16
Número MDL:
Iupac Name
1-cyanoethanesulfonamide
Inchi Code
1S/C3H6N2O2S/c1-3(2-4)8(5,6)7/h3H,1H3,(H2,5,6,7)
chave InChI
UUVAMAVZNZLSMI-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-273674
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-273674
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)