Documentos Principais
ENAH03A0171F
Enamine
3-ethyl-3-methylpyrrolidin-2-one
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
127.19
Número MDL:
pf
39-40
Iupac Name
3-ethyl-3-methyl-2-pyrrolidinone
Inchi Code
1S/C7H13NO/c1-3-7(2)4-5-8-6(7)9/h3-5H2,1-2H3,(H,8,9)
chave InChI
ZJIPQXKCGKZAKM-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-259909
Melting Point
39-40
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-259909
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)