Documentos Principais
ENAH03A01558
Enamine
2-[(tert-butoxy)carbonyl]-2-azabicyclo[2.2.1]heptane-1-carboxylic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
241.29
Número MDL:
Iupac Name
2-(tert-butoxycarbonyl)-2-azabicyclo[2.2.1]heptane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H19NO4/c1-11(2,3)17-10(16)13-7-8-4-5-12(13,6-8)9(14)15/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,14,15)
chave InChI
DPGUEWVPLHCLQO-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1266523
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1266523
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)