Documentos Principais
ENAH03A003D8
Enamine
1-cyclopentyl-3-methylurea
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
142.2
Número MDL:
Iupac Name
N-cyclopentyl-N'-methylurea
Inchi Code
1S/C7H14N2O/c1-8-7(10)9-6-4-2-3-5-6/h6H,2-5H2,1H3,(H2,8,9,10)
chave InChI
UQHLFZVUHJUWGD-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1081953
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1081953
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)