Documentos Principais
ENAH03A000AB
Enamine
2-{[5-(3-aminoprop-1-yn-1-yl)thiophen-3-yl]formamido}-N-propylpropanamide hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
329.85
Número MDL:
Iupac Name
5-(3-aminoprop-1-yn-1-yl)-N-(1-oxo-1-(propylamino)propan-2-yl)thiophene-3-carboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H19N3O2S.ClH/c1-3-7-16-13(18)10(2)17-14(19)11-8-12(20-9-11)5-4-6-15;/h8-10H,3,6-7,15H2,1-2H3,(H,16,18)(H,17,19);1H
chave InChI
ZSFCBJRMYTZAFS-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1081280
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1081280
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)