Documentos Principais
ENAH039FE34D
Enamine
1,3-diethyl 2-cyclobutylpropanedioate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
214.26
Número MDL:
Iupac Name
diethyl 2-cyclobutylmalonate
Inchi Code
1S/C11H18O4/c1-3-14-10(12)9(8-6-5-7-8)11(13)15-4-2/h8-9H,3-7H2,1-2H3
chave InChI
ZULXCGVXEGQINO-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1067042
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1067042
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)