Documentos Principais
ENAH039FDB1D
Enamine
2-ethyl-6-methoxyaniline
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
151.21
Número MDL:
Iupac Name
2-ethyl-6-methoxyaniline
Inchi Code
1S/C9H13NO/c1-3-7-5-4-6-8(11-2)9(7)10/h4-6H,3,10H2,1-2H3
chave InChI
UWFPKMKMBZCSSP-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-190945
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-190945
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)