Documentos Principais
ENAH0385DD3B
Enamine
8-aminoisoquinoline-5-carboxylic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
188.19
Número MDL:
Iupac Name
8-aminoisoquinoline-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H8N2O2/c11-9-2-1-7(10(13)14)6-3-4-12-5-8(6)9/h1-5H,11H2,(H,13,14)
chave InChI
BFNMFLWKYODNIA-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-800002
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-800002
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)