Documentos Principais
ENAH03858281
Enamine
(1s,3s)-3-({1-[(tert-butoxy)carbonyl]piperidin-4-yl}({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl})amino)cyclobutane-1-carboxylic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
520.63
Número MDL:
Iupac Name
(1s,3s)-3-((((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)(1-(tert-butoxycarbonyl)piperidin-4-yl)amino)cyclobutane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C30H36N2O6/c1-30(2,3)38-28(35)31-14-12-20(13-15-31)32(21-16-19(17-21)27(33)34)29(36)37-18-26-24-10-6-4-8-22(24)23-9-5-7-11-25(23)26/h4-11,19-21,26H,12-18H2,1-3H3,(H,33,34)/t19-,21+
chave InChI
CXYXZQZVGPGYNW-TYKWCNGQSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-781281
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-781281
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)