Documentos Principais
ENAH03856FD1
Enamine
4-(1-methylcyclopropyl)butanoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
142.2
Número MDL:
Iupac Name
4-(1-methylcyclopropyl)butanoic acid
Inchi Code
1S/C8H14O2/c1-8(5-6-8)4-2-3-7(9)10/h2-6H2,1H3,(H,9,10)
chave InChI
UWANZNIJWFYBDY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-763977
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-763977
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)