Documentos Principais
ENAH0385693E
Enamine
2-(1-ethyl-5-oxopyrrolidin-2-yl)acetic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
171.2
Número MDL:
Iupac Name
(1-ethyl-5-oxo-2-pyrrolidinyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H13NO3/c1-2-9-6(5-8(11)12)3-4-7(9)10/h6H,2-5H2,1H3,(H,11,12)
chave InChI
BABFDJDHGVJREU-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-761715
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-761715
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)