Documentos Principais
ENAH038568D2
Enamine
4,4-difluorocyclohexane-1-thiol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
152.21
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
4,4-difluorocyclohexane-1-thiol
Inchi Code
1S/C6H10F2S/c7-6(8)3-1-5(9)2-4-6/h5,9H,1-4H2
chave InChI
TUDPCVKWDUEBPO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-761407
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-761407
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)