Documentos Principais
ENAH03856859
Enamine
2,2,6-trimethylpiperidine hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
163.69
Número MDL:
pf
236-237
Iupac Name
2,2,6-trimethylpiperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17N.ClH/c1-7-5-4-6-8(2,3)9-7;/h7,9H,4-6H2,1-3H3;1H
chave InChI
NUSQEJLUUDADBH-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-755478
Melting Point
236-237
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-755478
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)