Documentos Principais
ENAH03856565
Enamine
4-(1,4-dioxan-2-yl)piperidine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
171.24
Número MDL:
Iupac Name
4-(1,4-dioxan-2-yl)piperidine
Inchi Code
1S/C9H17NO2/c1-3-10-4-2-8(1)9-7-11-5-6-12-9/h8-10H,1-7H2
chave InChI
MQQGENHQDYYHHM-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-729634
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-729634
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)