Documentos Principais
ENAH03856534
Enamine
1-methoxy-2-(methoxymethyl)propan-2-ol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
134.18
Número MDL:
Iupac Name
1,3-dimethoxy-2-methyl-2-propanol
Inchi Code
1S/C6H14O3/c1-6(7,4-8-2)5-9-3/h7H,4-5H2,1-3H3
chave InChI
PEOVNYFEUUJVLV-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-746310
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)