Documentos Principais
ENAH038564A6
Enamine
3-[(oxan-4-yl)methyl]morpholine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
185.27
Número MDL:
Iupac Name
3-((tetrahydro-2H-pyran-4-yl)methyl)morpholine
Inchi Code
1S/C10H19NO2/c1-4-12-5-2-9(1)7-10-8-13-6-3-11-10/h9-11H,1-8H2
chave InChI
JPMNMLHPVNQMRO-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-741855
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-741855
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)