Documentos Principais
ENAH0385639C
Enamine
tert-butyl 3-(2-methoxyethyl)piperazine-1-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
244.33
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-(2-methoxyethyl)-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H24N2O3/c1-12(2,3)17-11(15)14-7-6-13-10(9-14)5-8-16-4/h10,13H,5-9H2,1-4H3
chave InChI
JVRFUAIQPLFAGT-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-716239
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-716239
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)