Documentos Principais
ENAH03856370
Enamine
methyl 4-chloro-1-benzofuran-7-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
210.62
Número MDL:
pf
105-106
Iupac Name
methyl 4-chlorobenzofuran-7-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H7ClO3/c1-13-10(12)7-2-3-8(11)6-4-5-14-9(6)7/h2-5H,1H3
chave InChI
KTGROFPZRDAWKV-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-736035
Melting Point
105-106
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-736035
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)