Documentos Principais
ENAH03855D68
Enamine
5-sulfofuran-2-carboxylic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
192.15
Número MDL:
Iupac Name
5-sulfo-2-furoic acid
Inchi Code
1S/C5H4O6S/c6-5(7)3-1-2-4(11-3)12(8,9)10/h1-2H,(H,6,7)(H,8,9,10)
chave InChI
GZXIBGIUGORTLA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156557
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156557
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)